Documentos clave
L929S
86032004, mouse adipose tissue, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
L929S, 86032004
origen biológico
mouse adipose tissue
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse areolar adipose tissue
Descripción línea celular
Grows spontaneously in suspension in low serum concentrations. It can also be grown in serum-free medium supplemented with 0.5% bactopeptone.
Aplicación
Virus and metabolic studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)