Documentos clave
A2H
85011441, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
A2H, 85011441
origen biológico
hamster ovary
envase
tube of 5 μg 85011441-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011441-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 22
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Hamster Chinese ovary
Descripción línea celular
Used for the induction and isolation of nutritionally deficient mutants. A reclone of ′Clone A′ established by Puck (the ′H′ denotes MRC Harwell). Useful for genetic studies due to the low chromosome number.
Aplicación
Genetic studies
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)