C9869
CAMK2α, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CAMKA, KIAA0968
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nivel de calidad
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
218-294 nmol/min·mg
mol peso
~74 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CAMK2A(815)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable