C7923
Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse
clone A3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A3D8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 80-95 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD44(960)
Descripción general
Especificidad
5th Workshop: code no. BP406, S320
Inmunógeno
Aplicación
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Anti CD44 monoclonal antibody was used for:
- immunostaining of nonpapillary carcinoma fine-needle aspiration (FNA) or surgical excision specimen.
- flow cytometry analysis to assess breast CSCs in human MCF-7/Dox breast cancer cells.
- staining of CD44 in immunohistochemistry analysis.
- incubation of osteoclasts (OCs) in a study to analyze the molecular composition and F-actin organization of the OC podosome belts.
- It is also suitable for western blot at a dilution of 1:500-1:2,000
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.