C40300-HH
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Análisis
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
formulario
solid
envase
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
−20°C