C30300-HH
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
envase
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
tamaño de poro
500 Å
capacidad
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?