C-14055
Human Bronchial Smooth Muscle Cells (HBSMC)
1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human bronchi
envase
pkg of 1,000,000 cells
morfología
(smooth muscle)
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.