C-12760
Human Osteoblasts (HOB)
500,000 proliferating cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human bone (knee and hip joints)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(osteoblasts)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Contenido relacionado
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.