C-12750
Human Chondrocytes (HCH)
500,000 proliferating cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human articular cartilage (knee and hip joints)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(chondrocytes)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.