BR782920
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 1.0 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PC membrane
descripción
cellGrade(TM) plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782920
tamaño
6 well
tamaño de poro
1.0 μm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)