BR701450
BRAND® Reagent Reservoirs for multichannel pipettes and automatic systems
1 column, standard profile, column capacity 220 mL, pyramid bottom (96-well)
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene
pyramid bottom (96-well)
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
1 column
standard profile
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
BRAND 701450
capacidad
220 mL
columna capacidad
220 mL
Descripción general
Características y beneficios
- ANSI/SLAS standard format Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
- 5 different types for use with multichannel pipettes and automatic systems
- Excellent stability and chemical resistance made from high-quality polypropylene
- Very low dead volume due to pyramid bottoms
- Free from RNases and DNases
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
BR701450-10EA | 4061831858006 |