Documentos clave
BAF409410000
Bel-Art® Conway Diffusion Cell
O.D. 83 mm, pack of 3 ea
Sinónimos:
Conway diffuser, Obrink modification, diffusion analysis of blood, microdiffusion analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F40941-0000
D.E.
83 mm
centro profundidad × diám.
4 mm × 35 mm
cámara profundidad × diám.
10 mm × 60 mm
Descripción general
A knob on the cover is used to raise it, and the circular moat of the cell receives the cover, sealing off the outermost chamber. Sterilizable at 121ºC (250ºF). 3 per bag
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
Características y beneficios
  • Obrink modification of the Conway Diffusion Cell
  • Transparent polypropylene cover
  • Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)