Key Documents
AXYPCR384M2BK
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom black polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
conical bottom black polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384M2-BK
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
50 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
50 μL
tipo de unión
non-treated surface