Documentos clave
AXYP96450RB
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom blue polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales:
round bottom blue polypropylene wells
volumen máximo:
500 μL
tamaño:
96 wells
volumen de trabajo:
4.6 mL
Materiales
round bottom blue polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-96-450R-B
Corning
envase
pkg of 10x5plates/cs
volumen máximo
500 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
4.6 mL
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)