Documentos clave
AXYMCT200NC
Microtubes
no cap, size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-200-NC
Corning
envase
pkg of 10x500tubes/cs
tamaño
2.0 mL
color
clear
clear
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)