84885
pI-Select
set of 10 acrylamido buffer solutions (10 ml each) pK 1.0-12
Sinónimos:
Acrylamido buffers, set
formulario
liquid
caducidad
limited shelf life
pKa
1.0
10.3
≥12.0
3.1
3.6
4.6
6.2
7.0
8.5
9.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup