56224
L-(+)-Gulose
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D +23.0±2°, 24 hr, c = 0.5% in H2O
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QRXFDPRISA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves