43424
N-Isovalerylglycine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine, N-(3-Methylbutanoyl)glycine, [(3-Methylbutanoyl)amino]acetic acid
About This Item
Productos recomendados
product name
N-Isovalerylglycine, ≥97.0% (GC)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
powder or crystals
color
white to off-white
mp
87-90 °C
formato
neat
InChI
1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
ZRQXMKMBBMNNQC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable