05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonic acid, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
color
white
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
Clave InChI
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable