58160
Hydriodic acid
puriss. p.a., ≥67% (T)
Sinónimos:
Hydriotic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss. p.a.
Formulario
liquid
concentración
≥67% (T)
impurezas
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
residuo de ign.
≤0.005% (as SO4)
bp
127 °C (lit.)
densidad
1.96 g/mL at 20 °C
trazas de anión
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
cadena SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?