Y0001909
4-Chloroaniline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
0.15 mmHg ( 25 °C)
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)