Y0000843
Altizide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-[(2,2-Dimethoxyethyl)sulphanyl]prop-1-ene
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
altizide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H14O2S/c1-4-5-10-6-7(8-2)9-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
JGGFJNSRWHKYOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)