Y0000779
Chlortalidone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Chlorthalidone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlortalidone
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Clave InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A3(6559)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)