VT000249
Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 Vitroids™
variable CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Descripción general
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)