Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SRE0098
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
≥98%, New Zealand origin, ≤3 EU/mg endotoxin, western blot: suitable, electrophoresis: suitable, ELISA: suitable
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Nombre del producto
Seroalbúmina bovina, heat shock fraction, New Zealand origin, protease free, IgG free, fatty acid free, Ph 7.0, ≥98%
Ensayo
≥98%
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
origen
New Zealand origin
contenido de ácidos grasos libres contenido
≤0.05% (NEFA)
impurezas
essentially globulin free
≤3 EU/mg endotoxin
ceniza
<2%
pérdida
≤5%
pH
7.0
solubilidad
water: soluble (40 mg/ml)
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
actividad extraña
protease ≤0.005 U/mg
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)