QC1275
PCBs in Transformer Oil
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCO-072
concentración
100% in mineral oil
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)