Documentos clave
QC1272
Supelco
Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons (TRPH) - WP
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-254
concentración
in PCB-free transformer oil
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
thymus,Liver,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)