PHR8703
(4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
familia API
dorzolamide
envase
pkg of 50MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCN[C@@H](C1=C2SC(S(N)(=O)=O)=C1)C[C@@H](C)S2(=O)=O.Cl
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m1./s1
Clave InChI
OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)