PHR3837
Methyl ricinoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Methyl ricinoleate, (R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1437392
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Clave InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)