PHR3506
cis-1,2-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Clave InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)