Merck
PHR2453
Supelco
Etonogestrel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(17α)-13-etilo-17-hidroxi-11-metileno-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-ona, 3-ceto-desogestrel, 3-oxo desogestrel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
324.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 816
traceable to USP 1268783
familia API
etonogestrel
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El etonogestrel es un anticonceptivo de progestina de tercera generación. El etonogestrel se utiliza como anticonceptivo en sí mismo y es también el metabolito activo del fármaco desogestrel utilizado en algunos anticonceptivos combinados.
El etonogestrel es un anticonceptivo de progestina.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5102 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)