Merck
PHL80576
Curculigoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-[[(2,6-Dimethoxybenzoyl)oxy]methyl]-4-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Curculigoside A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26O11
Número de CAS:
Peso molecular:
466.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
formato
neat
InChI
1S/C22H26O11/c1-29-14-4-3-5-15(30-2)17(14)21(28)31-10-11-8-12(24)6-7-13(11)32-22-20(27)19(26)18(25)16(9-23)33-22/h3-8,16,18-20,22-27H,9-10H2,1-2H3/t16-,18-,19+,20-,22-/m1/s1
Clave InChI
SJJRKHVKAXVFJQ-QKYBYQKWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)