P0600002
Pethidine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Methyl-4-phenylpiperidine, MPP
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pethidine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N1(CCC(CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H17N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Clave InChI
ZETXHVRPKUXQIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)