NIST1003C
Glass beads - particle size distribution
NIST® SRM® 1003c
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 28 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
Descripción general
SRM 1003C_cert
SRM 1003C_SDS
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)