N2144
Norfludiazepam
analytical standard
Sinónimos:
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desalkylflurazepam
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥98%
control farmacológico
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Fc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H10ClFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Clave InChI
UVCOILFBWYKHHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)