Documentos clave
IRMM622
Cadmium-111Cd solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 111Cd
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
1 M in nitric acid
aplicaciones
general analytical
Formato
single component solution
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM622
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)