IRMM532A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.1 mm foil
Sinónimos:
Aluminum alloy
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM532A
IRMM532A
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)