F8755
Fenbufen
analytical standard
Sinónimos:
γ-Oxo-(1,1′-biphenyl)-4-butanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
184-187 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Clave InChI
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... MMP2(4313) , MMP3(4314) , MMP9(4318)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)