ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
Nota de análisis
For more information please see:
ERMCE100
ERMCE100
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)