ERMBF440C
DAS-81910-7 Cotton GMO Standard
nominal 0.1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)