ERMBF423D
Maize GMO Standard ERM-BF423
10% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Sinónimos:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
composición
genetically modified MIR604 maize, 10%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF423D
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)