Documentos clave
ERMAD415
NK603 pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD415
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)