ERMAD149
Thromboplastin rabbit (prothrombin time)
ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD149
ERMAD149
Otras notas
Sales restrictions may apply
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)