D0806
Diethylamine
BioXtra
Sinónimos:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Línea del producto
BioXtra
Análisis
≥97.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
594 °F
lim. expl.
10.1 %
impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
residuo de ign.
<0.1%
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?