Merck
CRM42187
Supelco
Pentachloronitrobenzene
certified reference material
Sinónimos:
Pentachloronitrobenzene, PCNB, Quintozene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Cl5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Beilstein:
1914324
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
formulario
needles
envase
pkg of 50 mg
mp
140-143 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Clave InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)