CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Sinónimos:
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
Formulario
solid
caducidad
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composición
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
envase
box of 20 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
20 mL filling volume
color
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Alicyclobacillus spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)