Documentos clave
BCR633
Tracers in anhydrous butter fat
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
formato
matrix material
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR633
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)