Documentos clave
BCR348R
Human serum (high progesterone)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR348R
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)