BCR312
2-Nitro-7-methoxynaphtho[2,1-b]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2c(ccc3oc(cc23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H9NO4/c1-17-9-3-4-10-8(6-9)2-5-12-11(10)7-13(18-12)14(15)16/h2-7H,1H3
Clave InChI
BRRIJZQYTOFDAF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR312
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)