BCR168
Picene
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4c5ccccc5ccc34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-17-15(5-1)9-11-21-19(17)13-14-20-18-8-4-2-6-16(18)10-12-22(20)21/h1-14H
Clave InChI
GBROPGWFBFCKAG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR168
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)